Learn More
Porcelaines Avignon™ Büchner-Trichter aus Porzellan
The Porcelain Buchner Funnel is chemically neutral and has a high resistance to thermal and physical shocks.
Marke:  Porcelaines Avignon™ 12704
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11768403
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • High resistance to thermal and physical shock
  • Can be used up to 1100°C
  • Chemically neutral
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
50mm
Gehäuse 1Each
95 mm
50mm
Büchner-Trichter