missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Porcelaines Avignon™ Büchner-Trichter aus Porzellan

The Porcelain Buchner Funnel is chemically neutral and has a high resistance to thermal and physical shocks.

Marke:  Porcelaines Avignon™ 12702

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01800kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11788403

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

  • High resistance to thermal and physical shock
  • Can be used up to 1100°C
  • Chemically neutral
Spezifikation

Spezifikation

Porzellan
30mm
59mm
Büchner-Trichter
59 mm
30mm
Gehäuse 1Each
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote