Learn More
Haldenwanger™ Töpfe aus Porzellan
Marke: Haldenwanger™ 17/0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
DIN 12907. Innen und aussen glasiert mit Ausnahme des Randes.Volumen: 220mL
φ/H: 100/56mm
Spezifikation
220 mL | |
Rund | |
56 mm |
Porzellan | |
Kasserolle | |
100 mm |