Learn More
Haldenwanger™ Töpfe aus Porzellan
Marke: Haldenwanger™ 17/000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08100kg
Beschreibung
DIN 12907. Innen und aussen glasiert mit Ausnahme des Randes.Volumen: 140mL
φ/H: 80/45mm
Spezifikation
140 mL | |
Rund | |
35 mm |
Porzellan | |
Kasserolle | |
63 mm |