Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Löffelspatel
17.34 € - 34.06 €
Spezifikation
Menge | 1 Packungen |
---|---|
Produkttyp | Löffelspatel |
Material | Porzellan |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10169150
|
Haldenwanger™
74/2 |
121 mm |
22.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10508261
|
Haldenwanger™
74/6 |
210 mm |
34.06 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10508071
|
Haldenwanger™
74/4 |
170 mm |
28.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10028430
|
Haldenwanger™
74/8 |
305 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Länge: 125mmSpezifikation
1 Packungen | |
Löffelspatel | |
Porzellan |