Learn More
Invitrogen™ Porcine TNF-alpha ELISA Kit
Porcine TNF-alpha quantitates porcine TNF-alpha in serum, plasma, supernatant.
676.00 € - 2635.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | APC1-Protein; Cachectin; C-Domain 1; C-Domain 2; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; intrazelluläre Domäne 1; Intrazelluläre Domäne 2; N-terminales Fragment; NTF; RATTNF; TNF; TNF alpha; TNF Superfamilienmitglied; TNF a; TNF, Makrophagen-abgeleitet; TNF, monozyt-abgeleitet; TNFA; TNF-a; TNFalpha; TNF-alpha; TNfsf1a; TNFSF2; TNFa; TNLG1F; Tumornekrosefaktor; Tumornekrosefaktor (TNF-Superfamilienmitglied 2); Tumornekrosefaktor Alpha; Tumornekrosefaktor Alpha (Cachetin); Tumornekrosefaktor Alpha-Vorläufer; Tumornekrosefaktor Ligand 1 F; Tumornekrosefaktor Ligand Superfamilienmitglied 2; Tumornekrosefaktor, Membranform; Tumornekrosefaktor, lösliche Form; Tumornekrosefaktor-alpha; Tumornekrosefaktor-alpha-Vorläufer; Tumornekrosefaktor; Tumornekrosefaktor |
---|---|
Assay-Bereich | 20 bis 10 ng/mL |
Assay-Empfindlichkeit: | 20 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17115959
|
Invitrogen™
ES24RBX5 |
5 x 96 Tests |
2635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17145093
|
Invitrogen™
ES24RB |
96 Tests |
676.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Porcine TNF-alpha quantitates porcine TNF-alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine TNF-alpha.
TNF alpha ist ein multifunktionales, proinflammatorisches Zytokin, das zur Tumornekrosefaktor-Superfamilie (TNF) gehört. Dieses Zytokin wird hauptsächlich von Makrophagen sezerniert und bindet an seine Rezeptoren, TNFRSF1A/TNFR1 und TNFRSF1B/TNFBR. TNF alpha ist an der Regulation von Immunzellen, Zellproliferation, Differenzierung, Apoptose, Lipidmetabolismus und Koagulation beteiligt. TNF Alpha liegt als Multimer aus zwei, drei oder fünf nicht kovalent verknüpften Einheiten vor, zeigt aber nach SDS-PAGE unter nicht reduzierenden Bedingungen ein einzelnes 17-kDa-Band. Knockout-Studien bei Mäusen schlugen auch die neuroprotektive Funktion von TNF alpha vor und es wurde beobachtet, dass es bei der Injektion in tumorhaltige Mäuse Tumornekrosen verursacht. Weitere Funktionen von TNF alpha umfassen seine Rolle bei der Immunantwort auf bakterielle, virale, parasitäre und bestimmte Pilzinfektionen sowie seine Rolle bei der Nekrose spezifischer Tumoren. TNF alpha verursacht eine Zytolyse oder Zytostase bestimmter transformierter Zellen und ist in seiner Zytotoxizität mit Interferon-gamma synergistisch. Dieses Zytokin wurde bei einer Vielzahl von Erkrankungen impliziert, darunter Autoimmunerkrankungen, Insulinresistenz und Krebs.Spezifikation
APC1-Protein; Cachectin; C-Domain 1; C-Domain 2; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; intrazelluläre Domäne 1; Intrazelluläre Domäne 2; N-terminales Fragment; NTF; RATTNF; TNF; TNF alpha; TNF Superfamilienmitglied; TNF a; TNF, Makrophagen-abgeleitet; TNF, monozyt-abgeleitet; TNFA; TNF-a; TNFalpha; TNF-alpha; TNfsf1a; TNFSF2; TNFa; TNLG1F; Tumornekrosefaktor; Tumornekrosefaktor (TNF-Superfamilienmitglied 2); Tumornekrosefaktor Alpha; Tumornekrosefaktor Alpha (Cachetin); Tumornekrosefaktor Alpha-Vorläufer; Tumornekrosefaktor Ligand 1 F; Tumornekrosefaktor Ligand Superfamilienmitglied 2; Tumornekrosefaktor, Membranform; Tumornekrosefaktor, lösliche Form; Tumornekrosefaktor-alpha; Tumornekrosefaktor-alpha-Vorläufer; Tumornekrosefaktor; Tumornekrosefaktor | |
20 pg/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
TNF | |
<10% | |
HRP | |
Plasma, 50 µl; Überstand, 50 µl; Serum, 50 µl | |
TNF alpha | |
4 h 45 min |
20 bis 10 ng/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P23563. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |