Learn More
OHAUS™ Tragbare Präzisionswaage – Serie NVT
Tragbare Mehrzweckwaagen für das tägliche Wiegen
Marke: OHAUS™ 30467837
274.55 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21987" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
Beschreibung
- Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
- Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz.
- Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nenntraglast aushält, schützt die Waage.
Spezifikation
RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
6400,00 g | |
2,0000 g | |
2,0000 g | |
2,0000 g | |
Gramm, Kilogramm, & Karat | |
9,80 in. | |
9,50 in. | |
240,00 mm | |
2,90 in. | |
9,80 in. | |
250,00 mm | |
3.300 lb. | |
Netzadapter (mitgeliefert) oder 4 C-Batterien (nicht mitgeliefert) |
Menü- und Kalibriersperrschalter, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, Stabilitätsanzeige, Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung, vom Benutzer wählbare Druckoptionen, vom Benutzer wählbare Kommunikationseinstellungen | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen | |
NVT6400M | |
1.000 s | |
39,000 x 32,500 x 17,000 cm | |
250,00 mm | |
9.100 in. | |
230,000 mm | |
74,000 mm | |
6,900 in. | |
174,000 mm | |
1.500 kg |