Learn More
Posaconazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453327
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16453327 50 mg -
16449817 5 mg 5 Milligramm
16437266 100 mg -
16407318 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16453327 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17373
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Posaconazole is a broad-spectrum, second generation, triazole compound with antifungal activity.
Posaconazole is a broad-spectrum, second generation, triazole compound with antifungal activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Posaconazole
Physikalische Form Solid
CAS 171228-49-2
Farbe Off-White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C37H42F2N8O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym SCH 56592
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (71.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C([C@@]2(CN3C=NC=N3)C[C@H](COC4=CC=C(N5CCN(C6=CC=C(N7C=NN([C@@H](CC)[C@H](C)O)C7=O)C=C6)CC5)C=C4)CO2)C(F)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 700.78
Formelmasse 700.78
Reinheit (%) 99.58%
Güte Research