Learn More
Kalium 2,4-Difluorphenyltrifluoroborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15437757 5 g 5 Gramm
15427757 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H37326.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 871231-41-3 | C6H3BF5K | 219.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 871231-41-3
Summenformel C6H3BF5K
Molekulargewicht (g/mol) 219.99
MDL-Nummer MFCD07784375
InChI-Schlüssel HZKKNPYRMYVEOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 2,4-difluorophenyltrifluoroborate, potassium 2,4-difluorophenyl trifluoroborate, potassium 2,4-difluorophenyl trifluoroboranuide, pubchem11329, potassium 2,4-difluorophenyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 23697340
IUPAC-Name Kalium;(2,4-difluorphenyl)-trifluorboranuid
SMILES [B-](C1=C(C=C(C=C1)F)F)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 2,4-difluorophenyltrifluoroborate
Menge 5 g
Formelmasse 219.99
Reinheit (%) 95%