Learn More
Kalium-3-fluorphenyltrifluorborat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15419197 5 g 5 Gramm
15409197 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52450.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 267006-24-6
Summenformel C6H4BF4K
Molekulargewicht (g/mol) 202
MDL-Nummer MFCD06659938
InChI-Schlüssel LOPFKHUYBDOHRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3-fluorophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 3-fluorophenyl borate, potassium trifluoro 3-fluorophenyl boranuide, potassium 3-fluorophenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 3-fluorophenyl borate 1-, pubchem11392, c6h4bf4.k, potassium trifluoro-3-fluorophenyl boranuide, potassium ion trifluoro 3-fluorophenyl boranuide
PubChem CID 23697350
IUPAC-Name Kalium;trifluor-(3-fluorphenyl)boranuid
SMILES [B-](C1=CC(=CC=C1)F)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 3-fluorophenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Formelmasse 202
Reinheit (%) 96%