missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kalium-4-fluorphenyltrifluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11378596
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378596 5 g 5 Gramm
11368596 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11378596 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17655.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 192863-35-7 | C6H4BF4K | 202 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 192863-35-7
Summenformel C6H4BF4K
Molekulargewicht (g/mol) 202
MDL-Nummer MFCD01318170
InChI-Schlüssel PXKNUQDMYBUYSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-fluorophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-fluorophenyl borate, potassium trifluoro 4-fluorophenyl boranuide, potassium 4-fluorophenyl trifluoroborate, 4-fluorophenyl-trifluoroborate potassium salt, 4-fluorophenyltrifluoroboric acid potassium salt, 4-fluorobenzenetrifluoroboric acid potassium salt, pubchem11422, potassiotrifluoro 4-fluorophenyl boron v, potassium trifluoro-4-fluorophenyl boranuide
PubChem CID 23677644
IUPAC-Name Kalium;trifluor-(4-fluorphenyl)boranuid
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)F)(F)(F)F.[K+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Potassium 4-fluorophenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 290°C to 292°C
Menge 5 g
Beilstein 7783544
Formelmasse 202
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.