Learn More
Kalium 4-tert-Butylphenyltrifluoroborat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15429667
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15429667 1 g 1 Gramm
15439667 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15429667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52885.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 423118-47-2
Summenformel C10H13BF3K
Molekulargewicht (g/mol) 240.118
MDL-Nummer MFCD06659940
InChI-Schlüssel RQPOMNZPBPIWDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-tert-butylphenyltrifluoroborate, potassium 4-tert-butyl phenyl trifluoroborate, potassium 4-tert-butylphenyl trifluoroborate, potassium 4-tert-butylphenyl trifluoroboranuide, pubchem11523, potassium 4-t-butylphenyltrifluoroborate, trifluoropotassio 4-tert-butylphenyl boron v, potassium 4-tert-butylphenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 4-tert-butylphenyl trifluoroboranuide, potassium 4-tert-butylphenyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 23687452
IUPAC-Name Kalium;(4-tert-butylphenyl)-trifluorboranuid
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 4-tert-butylphenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 240.11
Reinheit (%) 96%