missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium 5-(9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl)tetrazol-2-ide, 98%, BLD Pharm™

Code produit 31018280
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge
31018280 250 mg
31016999 5 g
31015610 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31018280 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD146902250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Chemischer Name oder Material Potassium 5-(9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl)tetrazol-2-ide
CAS 100299-08-9
Summenformel C10H7KN6O
MDL-Nummer MFCD01690051
Menge 250 mg
SMILES O=C1C(C2=N[N-]N=N2)=CN=C3N1C=CC=C3C.[K+]
Molekulargewicht (g/mol) 266.30
Reinheit (%) 98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.