Learn More
Kaliumantimon(III)-Tartrat-Sesquihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate |
CAS | 28300-74-5 |
Schmelzpunkt | 100.0°C |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | 1·5 H2O |
Menge | 100 g |
Merck Index | 15691 |
Synonym | Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water,1g/15mL glycerol,insoluble in alcohol |
Molekulargewicht (g/mol) | 333.93 |