Learn More
Kaliumbromid, TRC
Artikelnummer. 30010694
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010694 100 g 100 Gramm
30003519 10 g 10 Gramm
30004697 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010694 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP695045100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-02-3
Summenformel Br K
Molekulargewicht (g/mol) 119
Synonym Potassium bromide, NSC 77367, Potassium bromide, NSC 77367
IUPAC-Name Kalium; Bromid
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium bromide
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Formelmasse 117.882