Learn More
Kaliumchlorid-Lösung, 3 M
Artikelnummer. 10682262 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10682262 1000 ml 1 Liter
10262171 250 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10682262 Lieferant SI Analytics Lieferanten-Nr. 285138554
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
3M-Kaliumchlorid-Flüssigfilter eignen sich optimal für den Einsatz in den meisten Laborumgebungen sowie in der wissenschaftlichen Forschung.
Kaliumchloridlösung mit 3 mol/l in 1000 ml DURAN®-Glasflasche, sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt −9.7°C
Siedepunkt 106.3°C
Farbe Farblos
Dichte 1.13g/cm3
Konzentration 3 M
pH 7
Menge 1000 ml
Lösungstyp Kaliumchlorid-Lösung
Geruch Odorless
Verpackung DURAN™ Flasche
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar