Beschreibung
Kaliumchloridlösung mit 3 mol/l in 1000 ml DURAN®-Glasflasche, sterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | −9.7°C |
| Siedepunkt | 106.3°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.13g/cm3 |
| Konzentration | 3 M |
| pH | 7 |
| Menge | 250 ml |
| Lösungstyp | Kaliumchlorid-Lösung |
| Geruch | Odorless |
| Verpackung | DURAN™ Flasche |
| Show More |