Learn More
Kaliumfluorid-Dihydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium fluoride dihydrate |
Namenshinweis | 99% |
Farbe | Farblos bis Weiß |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Strukturformel | KF·2H2O |
Fieser | 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 16,282 |
IUPAC-Name | Kalium; Fluorid; Dihydrat |
Formelmasse | 94.13 |