Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(III), reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Spezifikation
Farbe | Orange bis rot |
pH | 6 |
Physikalische Form | Kristalliner Feststoff |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 329.26g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |