Learn More
Kaliumiodat, Reagenzienqualität, ≥98 %, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Description
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Kaliumiodat |
Schmelzpunkt | 560 °C (Literatur) |
Farbe | Weiß |
pH | 5 bis 8 (bei 20 °C) |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 100 g |
Strukturformel | KIO3 |
UN-Nummer | UN1479 |
Formelmasse | 214 mol |
Reinheit (%) | ≥ 98 % |
Show More |