Learn More
Kaliumiodat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Iodate |
| CAS | 7758-05-6 |
| Menge | 50 g |
| Summenformel | KIO3 |
| Synonym | Potassium triodate, Iodic acid','potassium salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [O-]I(=O)=O.[K+] |
| IUPAC-Name | Kalium; Iodat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 214 |
| Formelmasse | 213.853 |