Learn More
Kaliumiodid, 1:2-Wasser-in-Wasser-Lösung in destilliertem Wasser
Artikelnummer. 15422947
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15422947
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047293.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 1330°C
Chemischer Name oder Material Potassium iodide
Schmelzpunkt 681°C
CAS 7681-11-0
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
Summenformel IK
MDL-Nummer MFCD00011405
Merck Index 14,7643
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (145g/100ml at 25°C),alcohol (45.5mg/ml),methanol (125mg/ml),acetone (13.1mg/ml at 25°C),and ethanol (19.6mg/ml).
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
IUPAC-Name Kalium; Iodid
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Formelmasse 166.01
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1:2 w/w soln. in distilled water
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.677
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 3.12g/mL