Learn More
Kaliumnitrat, ReagentPlus™, Honeywell
Catalog Number 15658060
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
7757-79-1
KNO3
101.10
MFCD00011409
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Kaliumnitrat, Salpeter, Kalinitrat, Salpetersäure-Kaliumsalz, Salpetersäure, Kaliumsalz, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
24434
CHEBI:63043
potassium nitrate
[K+].[O-][N+]([O-])=O
7757-79-1
KNO3
101.10
MFCD00011409
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Kaliumnitrat, Salpeter, Kalinitrat, Salpetersäure-Kaliumsalz, Salpetersäure, Kaliumsalz, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
24434
CHEBI:63043
potassium nitrate
[K+].[O-][N+]([O-])=O
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kaliumnitrat
Menge 500 g
UN-Nummer UN1486
Formelmasse 101.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus™