Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 7.2
Artikelnummer. 15463109
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15463109 250 mL 250 Milliliter
15473109 500 mL 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15463109
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60326.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 7.2
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL