Learn More
Kaliumphosphat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 7.6, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7042628
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15435449 250 ml 250 Milliliter
15445449 500 ml 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15435449
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63189.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Kaliumphosphatpuffer wird typischerweise als Komponente für eine Vielzahl von Medien in der Kultur von Mikroorganismen als Komponente in phosphatgepufferter Kochsalzlösung verwendet. Neben der Aufrechterhaltung des pH-Werts liefert es essenzielles Phosphat.
Löslichkeit
Wasserlöslich, unlöslich in Ethanol, Alkohol.
Hinweise
Versiegelte Flasche mit dehydriertem Medium bei 2 – 30 C lagern. Nach dem Öffnen und Wiederverschließen den Behälter bei gleicher Lagertemperatur in einer Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit abstellen. Schützen Sie den Behälter vor Feuchtigkeit und Licht, indem Sie ihn dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7778-77-0
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 7.6
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 ml
Summenformel H2KO4P
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 136.08