missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31029216
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31029216 50 mg
31016083 100 mg
31015944 250 mg
31023894 1 g
31016234 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31029216 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14892050mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
CAS 105560-52-9
Summenformel C32H12BF24K
MDL-Nummer MFCD00077934
Menge 50 mg
SMILES FC(C1=CC(C(F)(F)F)=CC([B-](C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)(C3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)=C1)(F)F.[K+]
Molekulargewicht (g/mol) 902.31
Reinheit (%) 98%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.