Learn More
Kalium-tetrakis(pentafluorphenyl)borat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417667
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15417667 1 g 1 Gramm
15427667 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15417667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H36527.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 89171-23-3 | C24BF20K | 718.14 g/mol
Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate is used as a biochemical reagent, a catalyst and a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumtetrakis(Pentafluorphenyl)Morat wird als biochemisches Reagenz, als Katalysator und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89171-23-3
Summenformel C24BF20K
Molekulargewicht (g/mol) 718.14
MDL-Nummer MFCD06797410
InChI-Schlüssel GYBHRIJOPWTIKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrakis pentafluorophenyl borate, potassium tetrakis pentafluorophe-nyl borate, tetrakis-pentafluorophenyl-potassium borate, potassium tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl boranuide
PubChem CID 23693577
IUPAC-Name Kalium;Tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)Boranuid
SMILES [B-](C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Formelmasse 718.13
Reinheit (%) 97%