Learn More
Kalium-tetrakis(pentafluorphenyl)borat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15427667 5 g 5 Gramm
15417667 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H36527.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 89171-23-3 | C24BF20K | 718.14 g/mol
Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate is used as a biochemical reagent, a catalyst and a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumtetrakis(Pentafluorphenyl)Morat wird als biochemisches Reagenz, als Katalysator und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89171-23-3
Summenformel C24BF20K
Molekulargewicht (g/mol) 718.14
MDL-Nummer MFCD06797410
InChI-Schlüssel GYBHRIJOPWTIKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrakis pentafluorophenyl borate, potassium tetrakis pentafluorophe-nyl borate, tetrakis-pentafluorophenyl-potassium borate, potassium tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl boranuide
PubChem CID 23693577
IUPAC-Name Kalium;tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)boranuid
SMILES [B-](C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Formelmasse 718.13
Reinheit (%) 97%