Learn More
Potassium trifluoro(3-nitrophenyl)borate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30798343
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30798343 1 g
30798032 10 g
30786823 5 g
30787916 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30798343 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1486701g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium trifluoro(3-nitrophenyl)borate
CAS 192863-40-4
Summenformel C6H4BF3KNO2
MDL-Nummer MFCD03701627
Menge 1 g
SMILES F[B-](F)(C1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1)F.[K+]
Molekulargewicht (g/mol) 229.01
Reinheit (%) 95%