Learn More
Kaliumtrifluoracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023638
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2923-16-2
C2F3KO2
152.11
MFCD00013215
CUNPJFGIODEJLQ-UHFFFAOYSA-M
potassium trifluoroacetate, potassium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid potassium salt, acetic acid, trifluoro-, potassium salt, potassiumtrifluoroacetate, pubchem12605, potassium ion trifluoroacetate, ksc492g5t, trifluoroacetic acid, potassium salt, potassium 2,2,2-tris fluoranyl ethanoate
23662811
[K+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2923-16-2
C2F3KO2
152.11
MFCD00013215
CUNPJFGIODEJLQ-UHFFFAOYSA-M
potassium trifluoroacetate, potassium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid potassium salt, acetic acid, trifluoro-, potassium salt, potassiumtrifluoroacetate, pubchem12605, potassium ion trifluoroacetate, ksc492g5t, trifluoroacetic acid, potassium salt, potassium 2,2,2-tris fluoranyl ethanoate
23662811
[K+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
It is a reagent for preparation of aryl trifluoromethyl sulfides, by heating with the diaryl disulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein Reagenz zur Herstellung von Aryltrifluormethylsulfiden durch Erhitzen mit Diaryldisulfid.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium trifluoroacetate
Schmelzpunkt 142°C to 145°C
pH 7
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3717603
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Calium;-2,2,2-trifluoracetat
Formelmasse 152.12
Reinheit (%) 98%