Learn More
Potassiummethanesulfonate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30947467
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30947467 1 g
30945917 25 g
30943344 100 g
30938442 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30947467 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1488351g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassiummethanesulfonate
CAS 2386-56-3
Summenformel CH3KO3S
MDL-Nummer MFCD00070544
Menge 1 g
SMILES CS(=O)([O-])=O.[K+]
Molekulargewicht (g/mol) 134.20
Reinheit (%) 98%