missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Potential-Free Contact (24V/2A) With Socket Namur Ne 28, Reaching Of Setpoint, For S260

Marke:  Memmert™ S260H5

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg

Artikelnummer. 16335777

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beinhaltet: Socket 3-Pin

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

2 A
Models U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH
Potential-Free Contact
24 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote