Learn More
POU3F3 Antibody (CL15308) [Unconjugated], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
422.00 € - 605.00 €
Spezifikation
Antigen POU3F3
Klon CL15308
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:1000-1:2500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:2500
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30279729
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-43660-25ul
25 μL
422.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30279422
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-43660-100ul
100 μL
605.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
POU3F3 Monoclonal antibody specifically detects POU3F3 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
POU3F3
1 mg/mL
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse
brain-1, Brain-specific homeobox/POU domain protein 1, Brn-1, BRN1brn-1, Oct-8, Octamer-binding protein 8, Octamer-binding transcription factor 8, OTF-8, OTF8oct-8, POU class 3 homeobox 3, POU domain class 3, transcription factor 3, POU domain, class 3, transcription factor 3
This antibody was generated using a synthetic peptide of P20264, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
CL15308
Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:1000-1:2500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:2500
Monoclonal
Purified
RUO
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
5455
IgG2b
Protein A purified