Learn More
Invitrogen™ POU4F1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (9A5O9)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA557984
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30283212
  • 457.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MMSMNSKQPH FAMHPTLPEH KYPSLHSSSE AIRRACLPTP PLQSNLFASL DETLLARAEA LAAVDIAVSQ GKSHPFKPDA TYHTMNSVPC TSTSTVPLAH.
BRN3A is a class IV POU domain-containing transcription factor highly expressed in the developing sensory nervous system and in cells of the B- and T-lymphocytic lineages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
POU4F1
Recombinant Monoclonal
1.04 mg/mL
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Q01851
Pou4f1
Synthetic Peptide.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot
9A5O9
Unconjugated
Pou4f1
Brain-3A; brain-specific homeobox/POU domain protein 3A; Brn3; Brn-3; brn3.0; Brn-3.0; Brn3a; brn-3A; brn3b; E130119J07Rik; etID22526.1; FLJ13449; homeobox/POU domain protein RDC-1; LOW QUALITY PROTEIN: POU domain, class 4, transcription factor 1; Oct-T1; POU class 4 homeobox 1; POU domain, class 4, transcription factor 1; POU4F1; pou4f1 protein; RDC1; RDC-1
Rabbit
Protein A
RUO
5457
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles