Learn More
Invitrogen™ POU4F1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (9A5O9)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
176.00 € - 436.00 €
Spezifikation
Antigen POU4F1
Klon 9A5O9
Konzentration 1.04 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30284135
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557983
20 μL
176.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30283212
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557984
100 μL
436.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MMSMNSKQPH FAMHPTLPEH KYPSLHSSSE AIRRACLPTP PLQSNLFASL DETLLARAEA LAAVDIAVSQ GKSHPFKPDA TYHTMNSVPC TSTSTVPLAH.
BRN3A is a class IV POU domain-containing transcription factor highly expressed in the developing sensory nervous system and in cells of the B- and T-lymphocytic lineages.
Spezifikation
Spezifikation
POU4F1
1.04 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Q01851
5457
Synthetic Peptide.
Antibody
9A5O9
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
Pou4f1
Brain-3A; brain-specific homeobox/POU domain protein 3A; Brn3; Brn-3; brn3.0; Brn-3.0; Brn3a; brn-3A; brn3b; E130119J07Rik; etID22526.1; FLJ13449; homeobox/POU domain protein RDC-1; LOW QUALITY PROTEIN: POU domain, class 4, transcription factor 1; Oct-T1; POU class 4 homeobox 1; POU domain, class 4, transcription factor 1; POU4F1; pou4f1 protein; RDC1; RDC-1
Pou4f1
Primary
Protein A