Learn More
Heidolph™ Pulverflasche
Artikelnummer. 10035971 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10035971
Marke: Heidolph™ 5147420000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use with rotary evaporators
Pulverkolben sind mit Normverbinder NS 29/32 ausgestattet, aber auch mit Schliffverbindungen NS 24/29 erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Borosilikatglas
Typ Verdampferkolben
Volumen (metrisch) 1000 mL
Spannung 115/230 V AC
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado