Learn More
Heidolph™ Pulverflasche
Artikelnummer. p-8014661 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10035971
Marke: Heidolph™ 5147420000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use with rotary evaporators
Pulverkolben sind mit Normverbinder NS 29/32 ausgestattet, aber auch mit Schliffverbindungen NS 24/29 erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Typ Verdampferkolben
Volumen (metrisch) 1000 mL
Spannung 115/230 V AC