Learn More
Aalborg™ GFC-Adapter
Das Aalborg™ Netzteil ist eine Komponente, die mindestens eine elektronische Last mit Strom versorgt.
91.74 € - 111.30 €
Spezifikation
Spannung | 230 V |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 230 V Wechselstrom; 12 V Gleichstrom |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11787959
|
Aalborg™
PS-GFC-230EU-2 |
Gasmassendurchflussregler | Adapter |
111.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11787709
|
Aalborg™
PS-GFM-230EU-2 |
Digitaler Massendurchflussmesser | Stromversorgung |
91.74 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11797619
|
Aalborg™
PS-DFM-230EU-2 |
Digitaler Durchflussmesser | Adapter |
111.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Zubehör für DFM, GFM oder GFC
- 230 VAC EU- Stecker12 VDC
- Spannungsversorgung
Spezifikation
230 V | |
230 V Wechselstrom; 12 V Gleichstrom |