Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Reagenzglasgestell aus Draht
Chemisch- (organische Lösungsmittel, Salze, schwache Säuren und schwache Alkalien) und korrosionsbeständige Stahlgittergestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxid beschichtet
Marke: Bel-Art™ F18756-0160
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Chemisch- (organische Lösungsmittel, Salze, schwache Säuren und schwache Alkalien) und korrosionsbeständige Stahlgittergestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxid beschichtet
- Hält einem breiten Temperaturbereich von -223 °°C (-369 °F) bis 121 °C (250 °F) stand
- Besteht aus quadratischen Löchern, drei Decks, einem geschlitzten Gitterboden und verstärkten Kanten
- Orangefarbene Gestelle können als Warnung vor biologischen Gefahrenstoffen und gelbe Gestelle als Warnung vor radioaktiver Strahlung verwendet werden
- Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Fasst 40 bis 108 Röhrchen (Teströhrchen mit fünf verschiedenen Durchmessern)
- Autoklavierbar
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Blau | |
Epoxidbeschichteter Stahl | |
8 x 5 x 2.5 Zoll (20.3 x 12.9 x 6.4 cm) | |
8 Zoll | |
5.06 in. | |
2.5 in. |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (13 bis 16 mm) | |
60 | |
20,3 cm | |
12,9 cm | |
6,4 cm | |
16 mm |