Learn More
RETSCH PP 40 Pelletpressen
Marke:  RETSCH 20.750.0003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 345.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10714614
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Die Tablettenpresse PP 40 wird zur Herstellung stabiler Presslinge für die nachfolgende Spektralanalytik eingesetzt. Sie verfügt über eine individuelle Presskraftregulierung bis 40 t. Die Tabletten werden in Stahlringe mit Aussendurchmessern von 40 bzw. 51,5mm gepresst. Ausserdem besteht die Möglichkeit, Aluminiumschalen einzusetzen.
Individuelle Presskraftregulierung von 10 – 400 kN
Einfache und sichere Bedienung
Ein-Knopf-Bedienung mit Grafikdisplay
32 Bearbeitungsprogramme
Presswerkzeuge für unterschiedliche Durchmesser, Aluminiumbecher
Gegenplatte aus Wolframcarbid
Typ: Tablettenpresse PP 40 für Stahlringe φ 40 /35mm, inkl. 5 Stahlringe
Spezifikation
Spezifikation
Pelletpresse
50/60 Hz
5 Stahlringe
345 kg
220/230 V
40/35 mm Durchmesser Stahlringe