Learn More
Poulten & Graf GmbH PP-Stopfen
Beschreibung
- Polypropylen
- Mit Dichtungsprofil
- Gemäß DIN 12254
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12254 |
| Beschreibung | PP-Stopfen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolben und Flaschen |
| Menge | 10 |
| Größe | TS 24/29 |
| Standard-Konusverbindung | TS 24/29 |
| Material | PP (Polypropylen) |