Learn More
Poulten & Graf GmbH PP-Stopfen
Artikelnummer. 10595702
Change view
Click to view available options
Größe:
TS 14/23
TS 24/29
TS 29/32
TS 12/21
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
10595702 TS 14/23 -
10076171 TS 29/32 1 Stück
10086171 TS 24/29 1 Stück
10137961 TS 12/21 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10595702
Marke: Poulten & Graf GmbH 10144420
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Poulten & Graf GmbH PP-Stopfen verwenden ein Dichtungsprofil, um den Hals eines Kolbens oder einer Flasche zu sichern.
  • Polypropylen
  • Mit Dichtungsprofil
  • Gemäß DIN 12254
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12254
Beschreibung PP-Stopfen
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolben und Flaschen
Menge 10
Größe TS 14/23
Standard-Konusverbindung TS 14/23
Material PP (Polypropylen)