Learn More
STEMCELL Technologies PP1
Artikelnummer. 17160172
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Artikelnummer. 17160172
Marke: STEMCELL Technologies 73112
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tyrosine kinase inhibitor; Inhibits LCK, FYN, HCK, and SRC
  • PP1 is a reversible inhibitor of the SRC family of tyrosine kinases
  • It inhibits LCK, FYN, HCK and SRC with IC50 values of 5, 6, 20 and 170 nM, respectively (Hanke et al.) It is relatively selective for SRC family kinases versus other kinases, inhibiting epidermal growth factor receptor (EGFR), janus-activated kinase 2 (JAK2) and zeta-chain-associated protein kinase 70 (ZAP70) with IC50 values of 0.25, > 50, and > 100 μM, respectively, and KIT, platelet-derived growth factor receptor (PDGFR), and RET tyrosine kinase in the 75 - 100 nM range (Carlomagno et al.; Tatton et al.; Waltenberger et al.; Hanke et al.) PP1 also blocks TGF-β-mediated cellular responses by directly inhibiting type I TGF-β receptors (IC50 = 50 nM; Ungefroren et al.; Maeda et al.)
Spezifikation
CAS 172889-26-8
Synonym AGL 1872; EI 275
Menge 1 mg
Summenformel C16H19N5
Reinheit ≥ 98%
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.