Learn More
PR-619, MedChemExpress
Beschreibung
PR-619 is a broad-range and reversible DUB inhibitor with EC50s of 3.93, 4.9, 6.86, 7.2, and 8.61 μM for USP4, USP8, USP7, USP2, and USP5, respectively. PR-619 induces ER Stress and ER-Stress related apoptosis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | PR-619 |
| CAS | 2645-32-1 |
| Farbe | Earth Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C7H5N5S2 |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 21 mg/mL (94.05 mM) |
| SMILES | NC1=C(SC#N)C=C(SC#N)C(N)=N1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 223.28 |
| Formelmasse | 223.28 |
| Mehr anzeigen |