Learn More
PR3 (Proteinase 3) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ PR3 (Proteinase 3) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
169.32 € - 962.00 €
Spezifikation
Antigen PR3 (Proteinase 3) Ab-1
Klon MCPR3-2
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12689586
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1333-P0
100 μL 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12609596
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1333-P1
500 μL 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12679586
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1333-P
1 mL 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12619596
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1333-PABX
200 μL 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Proteinase 3 (PR3), a constituent of azurophil granules of neutrophils (polymorphonuclear cells, PMNs), is the target antigen for most anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (c-ANCA) in Wegener's granulomatosis (WG).
Host Species: Mouse
Clone: MCPR3-2
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: HMC-1/PR3 cell granule extract
Molecular Weight: 32-40kDa
Positive Control: HMC-1/PR3-S176 cells
Recommended for:
  • Western Blotting (Not verified)
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
PR3 (Proteinase 3) Ab-1
Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Proteases And Inhibitors
HMC-1/PR3 cell granule extract
Primary
MCPR3-2
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG2a κ