Learn More
Pracinostat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478337
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16478337 5 mg 5 Milligramm
16415648 10 mg 10 Milligramm
16401817 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16478337 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13322
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pracinostat is a potent histone deacetylase (HDAC) inhibitor, with IC50s of 40-140 nM, used for cancer research.
Pracinostat is a potent histone deacetylase (HDAC) inhibitor, with IC50s of 40-140 nM, used for cancer research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pracinostat
CAS 929016-96-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H30N4O2
Menge 5 mg
Synonym SB939
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (697.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES ONC(/C=C/C1=CC=C2N(C(CCCC)=NC2=C1)CCN(CC)CC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 358.48
Formelmasse 358.48
Reinheit (%) 98.83%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death