missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pradigastat, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493067
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493067 50 mg 50 Milligramm
16487018 10 mg -
16429567 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16493067 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16278

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Pradigastat (LCQ-908) is a potent, selective and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor. Pradigastat has anti-obesity and anti-diabetic effects.

Pradigastat (LCQ-908) is a potent, selective and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor. Pradigastat has anti-obesity and anti-diabetic effects.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pradigastat
CAS 956136-95-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H24F3N3O2
Menge 50 mg
Synonym LCQ-908
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (36.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C[C@H]1CC[C@H](C2=CC=C(C3=NC=C(NC4=CC=C(C(F)(F)F)N=C4)C=C3)C=C2)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 455.47
Formelmasse 455.47
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.