Learn More
Pramipexole dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447298
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16447298
Marke: Medchem Express HY17355
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Pramipexole dihydrochloride is a selective and blood-brain barrier (BBB) penetrant dopamine D2-type receptor agonist, with Kis of 2.2 nM, 3.9 nM, 0.5 nM and 1.3 nM for D2-type receptor, D2, D3 and D4 receptors, respectively. Pramipexole dihydrochloride can be used for the research of Parkinson's disease (PD) and restless legs syndrome (RLS).
Pramipexole dihydrochloride is a selective and blood-brain barrier (BBB) penetrant dopamine D2-type receptor agonist, with Kis of 2.2 nM, 3.9 nM, 0.5 nM and 1.3 nM for D2-type receptor, D2, D3 and D4 receptors, respectively. Pramipexole dihydrochloride can be used for the research of Parkinson's disease (PD) and restless legs syndrome (RLS).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pramipexole dihydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 104632-25-9
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H19Cl2N3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (175.90 mM)
SMILES NC(S1)=NC2=C1C[C@@H](NCCC)CC2.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 284.25
Formelmasse 284.25
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.