missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pramipexole dihydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200096828
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16447298

Marke: Medchem Express HY17355

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Pramipexole dihydrochloride is a selective and blood-brain barrier (BBB) penetrant dopamine D2-type receptor agonist, with Kis of 2.2 nM, 3.9 nM, 0.5 nM and 1.3 nM for D2-type receptor, D2, D3 and D4 receptors, respectively. Pramipexole dihydrochloride can be used for the research of Parkinson's disease (PD) and restless legs syndrome (RLS).

Pramipexole dihydrochloride is a selective and blood-brain barrier (BBB) penetrant dopamine D2-type receptor agonist, with Kis of 2.2 nM, 3.9 nM, 0.5 nM and 1.3 nM for D2-type receptor, D2, D3 and D4 receptors, respectively. Pramipexole dihydrochloride can be used for the research of Parkinson's disease (PD) and restless legs syndrome (RLS).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pramipexole dihydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 104632-25-9
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H19Cl2N3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (175.90 mM)
SMILES NC(S1)=NC2=C1C[C@@H](NCCC)CC2.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 284.25
Formelmasse 284.25
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt