Learn More
Pramiracetam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16403377
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16403377 50 mg 50 Milligramm
16441266 200 mg 200 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 16403377
Marke: Medchem Express HY17455
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pramiracetam is a nootropic drug derived from piracetam, and is more potent.
Pramiracetam is a nootropic drug derived from piracetam, and is more potent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pramiracetam
CAS 68497-62-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H27N3O2
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (371.22 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (371.22 mM)
SMILES O=C(NCCN(C(C)C)C(C)C)CN1C(CCC1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 269.38
Formelmasse 269.38
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation